Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 13 mL |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con | Gradillas para tubos de ensayo de PTFE |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Closure Included | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |