Learn More
Fisherbrand™ Eje de agitación centrífugo de PTFE
Código de producto. 10566902 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Diámetro (métrico) del ventilador unitSize
10566902 550 mm 9,5 mm 70 mm cada uno
10187701 1000 mm (EX) 12 mm 80 mm cada uno
10127801 650 mm (EX) 12 mm 80 mm cada uno
10586902 650 mm (EX) 9,5 mm 70 mm cada uno
10268000 750 mm (EX) 9,5 mm 70 mm cada uno
10137801 750 mm (EX) 12 mm 80 mm cada uno
10486481 650 mm (EX) 10 mm 70 mm cada uno
10035951 750 mm (EX) 10 mm 70 mm cada uno
10564362 300 mm 8 mm 40 mm cada uno
10084650 400 mm 6 mm 40 mm cada uno
10467441 400 mm 8 mm 40 mm cada uno
10626351 500 mm 6 mm 50 mm cada uno
10457251 550 mm 10 mm 70 mm cada uno
10576902 650 mm 9,5 mm 70 mm cada uno
10649732 500 mm 8 mm 50 mm cada uno
10074650 300 mm 6 mm 40 mm cada uno
16 options
Código de producto. 10566902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar con guías de eje para recipientes redondos con cuello estrecho. Los ejes agitadores centrífugos de PTFE incluyen hojas que se abren mientras aumenta la velocidad, se requieren velocidades de media a alta.
Los agitadores de eje de PTFE tienen una construcción única y completamente moldeada con un rotor moldeado en un eje de transmisión reforzado de acero totalmente encapsulado de PTFE.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Fácil de limpiar.
  • Evita la contaminación cruzada
  • A prueba de rotura.
  • Sin rasguños
  • Se usa a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
  • Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida el accionamiento del mandril
  • Para recipientes redondos con cuello estrecho
  • Las hojas se abren a una velocidad creciente; se requieren velocidades de media a alta
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 9,5 mm
Para utilizar con (equipo) Guía de agitador universal
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (métrico) 550 mm
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Tipo Agitador centrífugo de eje de PTFE