Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PTFE
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Inerte y a prueba de fugas
- Flexible y con tapón de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Tipo de producto | Frasco |
| Diámetro (métrico) | 67 mm |