Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PTFE
Código de producto. 15426185
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Altura (métrico):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
15426185 10 mL 26 mm cada uno
15406185 25 mL 80 mm cada uno
15436185 25 mL 61 mm cada uno
15416185 50 mL 100 mm cada uno
15446185 50 mL 76 mm cada uno
15456185 100 mL 88 mm cada uno
15466185 250 mL 115 mm cada uno
15476185 500 mL 150 mm cada uno
15486185 1 L 185 mm cada uno
15496185 2000 mL 240 mm cada uno
10 options
Código de producto. 15426185
Marca: Thermo Scientific™ 038109.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with aggressive or valuable reagents
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Flexible y con tapón de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad 10 mL
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 26 mm
Tipo de producto Bottle
Diámetro (métrico) 12 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.