Learn More
Sampling Systems™ Frascos de PTFE
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice-free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280°C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
| Color | White |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |