Learn More
Cowie Technology™ Frasco con tapón de rosca de PTFE
Código de producto. p-8007742 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
35 mm
52 mm
57 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10277950
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las asas moldeadas facilitan la manipulación. El frasco de PTFE con tapón de rosca es químicamente resistente e inerte.
  • Moldeado isoestáticamente en PTFE puro y con acabado interno supersuave, aprobado por la FDA
  • Insoluble y no contaminante
  • Se puede utilizar una resistencia térmica excepcional de – 200 °C a + 280 °C
  • Asas para facilitar la manipulación
  • No utilice, cuando esté sellado, para reacciones químicas o digestiones, afloje la tapa al esterilizar con calor
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos peligrosos
Altura con tapón (métrico) 35 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máxima 280 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Grosor (métrico) 2 mm
Peso (métrico) 14 g
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Closure Included Sí
Graduated No
Tipo de producto Recipiente
Diámetro (métrico) 22 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca