Learn More
Cowie Technology™ Frasco con tapón de rosca de PTFE
Código de producto. 10466481 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
35 mm
52 mm
57 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10466481
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las asas moldeadas facilitan la manipulación. El frasco de PTFE con tapón de rosca es químicamente resistente e inerte.
  • Moldeado isoestáticamente en PTFE puro y con acabado interno supersuave, aprobado por la FDA
  • Insoluble y no contaminante
  • Se puede utilizar una resistencia térmica excepcional de – 200 °C a + 280 °C
  • Asas para facilitar la manipulación
  • No utilice, cuando esté sellado, para reacciones químicas o digestiones, afloje la tapa al esterilizar con calor
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 60 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos peligrosos
Altura con tapón (métrico) 240 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máxima 280 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Grosor (métrico) 3,5mm
Peso (métrico) 1000 g
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Closure Included Sí
Graduated No
Tipo de producto Recipiente
Diámetro (métrico) 120 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca