Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 59 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 59 mm |
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 280 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Mostrar más |