Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados con boquilla de PTFE
Código de producto. 10237860 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10237860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor. El vaso de precipitados de PTFE incluye una boquilla moldeada para facilitar el vertido.
No contaminante e inerte a reactivos muy corrosivos.
  • No humectable, ligero y resiste al calor hasta 280 °C
  • Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor
  • Fácil de limpiar.
  • Boquilla moldeada para facilitar el vertido
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 170 mm
Diámetro del área superior (métrico) 170 mm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 280 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 280 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated No
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales