Learn More
Tapas de vaso de precipitados de PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Disponible en una gama de diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 24 mm |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Vaso de precipitados de 10 ml |
| Altura (métrico) | 33 mm |