Learn More
Tapas de vaso de precipitados de PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401487
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados de 10 ml
Vaso de precipitados de 100 ml
Vaso de precipitados de 1000 ml
Vaso de precipitados de 2000 ml
Vaso de precipitados de 25 ml
Vaso de precipitados de 250 ml
Vaso de precipitados de 50 ml
Vaso de precipitados de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15401487 Vaso de precipitados de 250 ml cada uno
15461477 Vaso de precipitados de 10 ml cada uno
15471477 Vaso de precipitados de 25 ml cada uno
15481477 Vaso de precipitados de 50 ml cada uno
15491477 Vaso de precipitados de 100 ml cada uno
15411487 Vaso de precipitados de 500 ml cada uno
15406175 Vaso de precipitados de 1000 ml cada uno
15416175 Vaso de precipitados de 2000 ml cada uno
8 options
Código de producto. 15401487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038088.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Para usar con vasos de precipitados
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Disponible en una gama de diámetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 66 mm
Material PTFE
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados de 250 ml
Altura (métrico) 97 mm