Learn More
Tapa de vaso de precipitados de PTFE - vidrios de observación, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436175
Click to view available options
Descripción:
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 1000 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 100 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 2000 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 250 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 25 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 5-10 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 500 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15436175
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038093.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso como tapa de vaso de precipitados o como vidrio de observación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Disponible en una gama de diámetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 25 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Vaso de precipitados