Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
Descripción
- Muy alta resistencia química a ácidos, álcalis y disolventes
- Soporta temperaturas de hasta 250 °C durante periodos continuados y de hasta 300 °C durante intervalos cortos de tiempo
- Construcción resistente y flexible a prueba de golpes con excelentes propiedades antiadherentes
- Aptos para alimentos
- Perfil alto con boquilla. No graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 42,23mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 55,36mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 250 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | No |