Descripción
- Bomba para barril con tubo de descarga rígido con llave de paso de PTFE
- Alta resistencia a productos químicos
- También adecuada para transferir líquidos ultrapuros
- La llave de paso evita que los vapores peligrosos escapen y que se produzcan goteos después de la transferencia.
- Tubo de inmersión Ø 32 mm
- Todas las válvulas son de PTFE/PVDF sólido
- Calidad superior - 3 años de garantía
- Juntas de rosca de barril para envases disponibles comercialmente disponibles como accesorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Para transferir líquidos ultrapuros |
| Descripción | Bomba para barril con tubo de descarga rígido con llave de paso de PTFE |
| Material de cabezal de la bomba | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Caudal | 180 ml/recorrido |
| Fondo (métrico) | 40 cm |
| Tipo | Bomba para barril |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de material |