Learn More
VACUUBRAND™ Tubos antiestáticos de PTFE
Código de producto. 11900642
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
250 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11900642 250 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11900642
Marca: VACUUBRAND™ 22614366
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una resistencia química superior en el laboratorio.
  • 16mm de diámetro
  • 2500 mm de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Antiestático
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 250 cm
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tipo de producto Tubos de conducción