Descripción
Los agitadores con eje de PTFE tienen una construcción completamente moldeada exclusiva que incluye un rotor moldeado para un eje de transmisión reforzado de acero completamente encapsulado en PTFE.
- Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
- Fácil de limpiar
- Evita la contaminación cruzada
- A prueba de rotura
- Sin arañazos
- Usar a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
- Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida al accionamiento del mandril
- Para mezclar sustancias de alta viscosidad a velocidades más lentas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) del ventilador | 140 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 9,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Guía de agitador universal |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
| Longitud (métrico) | 650 mm (EX) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura (métrico) | -200°C a +280°C |
| Tipo | Anclaje del eje agitador de PTFE y extremo del eje agitador de PTFE |
| Peso (métrico) | 300 g |
| Material | PTFE |