Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Código de producto. 16285921 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Diámetro (métrico) del ventilador unitSize
16285921 8 mm 50 mm cada uno
16295921 8 mm 75 mm cada uno
16205931 10 mm 100 mm cada uno
16215931 10 mm 75 mm cada uno
16225931 12 mm 100 mm cada uno
16235931 12 mm 75 mm cada uno
16245931 16 mm 100 mm cada uno
16255931 16 mm 150 mm cada uno
8 options
Código de producto. 16285921
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrers are for use with plain glass, metal or PTFE Shafts.
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Specifications
Descripción Agitador de eje con turbina ajustable de PTFE Fisherbrand™
Diámetro (métrico) del ventilador 50 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Cantidad 1
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.