Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agitador de eje con turbina ajustable de PTFE Fisherbrand™ |
| Diámetro (métrico) del ventilador | 100 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 16 mm |
| Cantidad | 1 |
| Temperatura (métrico) | -200°C a +280°C |
| Material | PTFE |