Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cintas adhesivas PTFE
Código de producto. 11745808 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
:
Grosor: 0,127mm
Código de producto.
11745808 Grosor: 0,127mm
1 options
Código de producto. 11745808
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0827703
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This PTFE Adhesive Tape provides excellent electrical and thermal operating characteristics.
  • Temperature range is -99°F to +500°F (-73°C to +260°C).
  • PTFE film (5 mil thick) features silicone adhesive backing.
  • Use this tape to provide a nonstick, chemically inert surface or wrap.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Peel and Stick
Recubrimiento PTFE
Formato Cinta
Material PTFE
Tipo de producto Cinta
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 Ea.
Intervalo de temperatura (imperial) -99°F to +500°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -73 °C a +260 °C
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0.127 mm
Dimensions (LxW) 32.9 m x 2.54 cm (36 yd. x 1 in.)
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 32.9 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2.54 cm