Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptador de PTFE para™ dispensador FORTUNA con rosca
Descripción
- Adecuado para dispensador OPTIFIX y POLYFIX
- De PTFE (Teflon™)
- Adaptador con rosca
- Se puede utilizar para los ácidos y las soluciones alcalinas que no atacan al polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Descripción | Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX |
| Cantidad | 1 |
| Tamaño de rosca | GL 30 |