Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptador de PTFE para™ dispensador FORTUNA con rosca
Código de producto. 10311512
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 28
GL 30
GL 36
GL 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10311512
Marca: Poulten & Graf GmbH 101 09160
Completar un dispensador FORTUNA™ con un adaptador que viene con una amplia selección de roscas. El adaptador de PFTE Poulten & Graf GmbH para dispensadores con rosca FORTUNA™ permite que los recipientes más pequeños se apoyen encima del depósito existente.
  • Adecuado para dispensador OPTIFIX y POLYFIX
  • De PTFE (Teflon™)
  • Adaptador con rosca
  • Se puede utilizar para los ácidos y las soluciones alcalinas que no atacan al polipropileno
Especificaciones
Tipo de producto Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Descripción Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Material PTFE
Para utilizar con (equipo) Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Cantidad 1
Tamaño de rosca GL 60