missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTEN Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 5C10B6, Proteintech

Código de producto. 16800626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16800626 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16800626 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL48860300100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The PTEN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PTEN. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PTEN antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.

Especificaciones

Antígeno PTEN
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5C10B6
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5728
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.