missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTCH1, Mouse anti-Human, Clone: 3B7, Abnova™

Código de producto. 16034605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16034605 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16034605

Marca: Abnova H00005727M06.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: PKMWLHYFRDWLQGLQDAFDSDWETGKIMPNNYKNGSDDGVLAYKLLVQTGSRDKPIDISQLTKQRLVDADGIINPSAFYIYLTAWVSNDPVAYAASQAN

Spezifikation

Antígeno PTCH1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3B7
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica patched homolog 1 (Drosophila)
N.º de referencia del gen NM_000264
Alias de gen BCNS/FLJ26746/FLJ42602/HPE7/NBCCS/PTC/PTC1/PTCH/PTCH11
Símbolos de los genes PTCH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PTCH (NP_000255, 841 a.a. ∼ 940 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5727
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.