missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTAFR Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16870505 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16870505 20 μL 20 microlitros
16860505 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870505

Marca: Proteintech 209211AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTAFR shows structural characteristics of the rhodopsin gene family and binds platelet-activating factor (PAF). PAF is a phospholipid (1-0-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine) that has been implicated as a mediator in diverse pathologic processes, such as allergy, asthma, septic shock, arterial thrombosis, and inflammatory processes.

Especificaciones

Antígeno PTAFR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PTAFR
N.º de referencia del gen P25105
Alias de gen PAF R, PAFR, PTAFR
Símbolos de los genes PTAFR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PTAFR Fusion Protein Ag15128
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5724
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.