Learn More
Testo™ Sonda de aire sólida Pt100
Código de producto. 11361114
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11361114 De -50 °C a +400 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11361114
Marca: Testo™ 0609 1773
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Sonda, aire sólida
Certificaciones/conformidad Norma 60751
Tiempo de respuesta 70 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +400 °C