Learn More
Ludwig Schneider Pt100 probe for PHYSICS 100, 300 DIN EN 60751 A Sheat Ø: 4mm N: 400mm : -90 °C - +350 °C
Marca:  Ludwig Schneider 70109
Encompass_Preferred
Pt100 probe for PHYSICS 100, 300 DIN EN 60751 A Sheat Ø: 4mm N: 400mm : -90 °C - +350 °C
Código de producto. 16690796
  • 295.01€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-03-2026