Learn More
Testo™ Sonda de laboratorio Pt100
Código de producto. 10029340
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10029340 De -50 °C a +400 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10029340
Marca: Testo™ 0609 7072
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Sonda, laboratorio
Certificaciones/conformidad Norma 60751
Tiempo de respuesta 45 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +400 °C