Learn More
BINDER™ Sensor de temperatura PT 100
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los tubos
- Sensor adicional
- Interior
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor de temperatura Pt 100: Pt 100 flexible adicional, interior, para mostrar la temperatura en la pantalla de la unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260, FD 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, sensor de temperatura |