Descripción
- Los tubos
- Sensor adicional
- Interior
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sentor de temperatura Pt 100: Pt 100 flexible adicional, interior, con conexión externa incluida con conector LEMO ( pines) |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER ED 23, ED 400 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, sensor de temperatura |
| Incluye | Conexión externa con conector LEMO (3-clavijas) incluido |