Learn More
RETSCH Divisores de muestras modelo PT100
Código de producto. 11964192 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11964192
Marca: RETSCH 40.535.0002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure la representatividad de la muestra y la reproducibilidad del análisis con estos divisores de muestras. Los divisores de muestras modelo PT 100 Retsch™ dividen las muestras de manera que la composición de cada separación de la muestra se corresponda exactamente con la de la muestra a granel original.
  • División de alta precisión para adaptarse a los dispositivos analíticos modernos
  • Diseño modular
  • Alimentación automática del material a través del alimentador sincronizado
  • Sistema de abrazaderas de liberación rápida para una manipulación sencilla y rápida de los frascos para muestras
  • Ajuste digital de la hora
  • La velocidad se controla y se mantiene constante
  • Amplia gama de accesorios, incluidos varios cabezales de división, sistemas de recogida y alimentación
  • Resistente, fácil de limpiar
Especificaciones
Tipo de producto Divisor de muestras
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 580 x 910 mm
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos
Altura (métrico) 910 mm
Hertz 50 Hz
Longitud (métrico) 420 mm
Modelo PT 100
Fase Conexión eléctrica en 1 fase
Tensión 220/240 V
Peso (métrico) ∼ 33,5 kg
Anchura (métrico) 580 mm