missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Psp Mouse anti-Human, Clone:3F8E4, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant human Psp.
Marca: Abnova MAB17792.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Psp | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:10000) Flow Cytometry (1:200-1:400) Immunocytochemistry Immunohistochemistry (1:200-1:1000) Western Blot (1:500-1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
|
| Psp | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids 16-169 of human Psp from E. coli. | |
| 19194 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| Liquid |
| ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 3F8E4 | |
| parotid secretory protein | |
| In PBS (0.05% sodium azide) | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido