Learn More
Tocris Bioscience™ PSNCBAM-1
Descripción
PSNCBAM-1 is a CB1 receptor negative allosteric modulator (IC50 values are 45 and 209 nM for the inhibition of CP 55,940 and WIN 55,212-2 respectively). Has no effect at the CB2 receptor. Decreases food intake and body weight in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | PSNCBAM-1 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 392.88 |
| Inhibidores | PSNCBAM-1 |
Para uso exclusivo en investigación