missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMB7 Monoclonal Antibody (OTI4G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17521552
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17521552 30 μL 30 microlitros
17501552 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17521552 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504383S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSMB7 Monoclonal antibody specifically detects PSMB7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno PSMB7
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G9
Concentración 0.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Psmb7
N.º de referencia del gen Q99436
Alias de gen AU020723; beta-type proteasome 7 subunit; EGK_07890; hypothetical protein LOC511207; macropain chain Z; MC14; Mmc14; Multicatalytic endopeptidase complex chain Z; proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 7; proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 7; proteasome 20S subunit beta 7; proteasome beta 7 subunit; proteasome catalytic subunit 2; proteasome subunit alpha; proteasome subunit beta 7; proteasome subunit beta type-7; proteasome subunit beta type-7 proprotein; proteasome subunit Z; protein serine kinase c17; Psmb7; RP11-101K10.7; Z
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 58-277 of human PSMB7 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5695
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.