missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSMA6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13259738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13259738 100 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13259738

Marca: Invitrogen™ PA522288

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, mouse liver, rat liver. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Xenopus laevis (87%), Pig (98%), Chicken (96%), Sheep (99%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered ring-shaped 20S core structure. The core structure is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes a member of the peptidase T1A family, that is a 20S core alpha subunit. A pseudogene has been identified on the Y chromosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMA6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica PSMA6
N.º de referencia del gen P60900, P60901, Q9QUM9
Alias de gen 27 kDa prosomal protein; EGK_18113; IOTA; Macropain iota chain; macropain subunit iota; MGC22756; MGC2333; MGC23846; multicatalytic endopeptidase complex iota chain; p27K; PROS 27; PROS27; PROS-27; prosomal P27K protein; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 6; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6; proteasome 20S subunit alpha 6; proteasome alpha 6 subunit; proteasome iota chain; proteasome subunit alpha 6; proteasome subunit alpha type-6; proteasome subunit iota; PSA6; PSMA 6; PSMA6; testicular secretory protein Li 44
Símbolos de los genes PSMA6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PSMA6. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26443, 29673, 5687
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.