missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA6 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. p-200108221 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30234298 20 μL 20 microlitros
30236692 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30234298

Marca: Proteintech 676951IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The PSMA6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PSMA6. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PSMA6 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno PSMA6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D4B2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes IOTA; MGC22756; MGC2333; MGC23846; PROS27; p27K
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5687
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.