missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA6 Monoclonal Antibody (OTI1C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17567602
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17567602 30 μL 30 microlitros
17547602 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17567602

Marca: Origene Technologies TA800108S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA6 Monoclonal antibody specifically detects PSMA6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno PSMA6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PSMA6
N.º de referencia del gen P60900
Alias de gen 27 kDa prosomal protein; EGK_18113; IOTA; Macropain iota chain; macropain subunit iota; MGC22756; MGC2333; MGC23846; multicatalytic endopeptidase complex iota chain; p27K; PROS 27; PROS27; PROS-27; prosomal P27K protein; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 6; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6; proteasome 20S subunit alpha 6; proteasome alpha 6 subunit; proteasome iota chain; proteasome subunit alpha 6; proteasome subunit alpha type-6; proteasome subunit iota; PSA6; PSMA 6; PSMA6; testicular secretory protein Li 44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PSMA6 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5687
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.