missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA/FOLH1/NAALADase I Antibody (rosopatamab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30169917 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30169917

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328155JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

PSMA/FOLH1/NAALADase I Monoclonal antibody specifically detects PSMA/FOLH1/NAALADase I in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMA/FOLH1/NAALADase I
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon rosopatamab
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell growth-inhibiting gene 27 protein, cell growth-inhibiting protein 27, EC 3.4.17.21, folate hydrolase (prostate-specific membrane antigen) 1, Folate hydrolase 1, FOLHNAALADase I, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, GCP2, GCPIImGCP, glutamate carboxylase II, glutamate carboxypeptidase 2, Glutamate carboxypeptidase II, Membrane glutamate carboxypeptidase, NAALAD1N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I, NAALAdase, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase 1, prostate specific membrane antigen variant F, Prostate-specific membrane antigen, PSMAFGCP, PSMPteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase
Especie del huésped Human
Inmunógeno FOLH1/ PSMA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2346
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.