Learn More
PSI-6130, MedChemExpress
Código de producto. 16456207
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16456207 5 mg 5 miligramos
16469956 50 mg 50 miligramos
16460056 2 mg 2 miligramos
16403488 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16456207
Marca: Medchem Express HY10165
MedChemExpress PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PSI-6130
CAS 817204-33-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14FN3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo R 1656
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (96.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)N
Peso molecular (g/mol) 259.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.23
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus