missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSG5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15515242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15515242 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15515242 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA542096

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: QLMDLYHYIT SYVVDGQINI YGPAYTGRET VYSNASLLIQ NVTREDAGSY Sequence homology: Dog: 77%; Horse: 77%; Human: 100%; Mouse: 85%; Rat: 85%.

The pregnancy-specific beta 1 glycoprotein (PSG) is a group of heterogeneous proteins produced in large amounts by the human syncytiotrophoblast. They belong to the carcinoembryonic antigen (CEA) family. The function of PSG5 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSG5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PSG5
N.º de referencia del gen Q15238
Alias de gen Fetal liver non-specific cross-reactive antigen 3; FL-NCA-3; pregnancy specific beta-1-glycoprotein 5; pregnancy-specific beta 1 glycoprotein; pregnancy-specific beta-1 glycoprotein; pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 5; Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein-5; pregnancy-specific glycoprotein 5; PS-beta-G-5; PSBG-5; PSG; PSG5
Símbolos de los genes PSG5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PSG5 (aa 71-120).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5673
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.