Learn More
PSG4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16887593 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16887593 20 μL 20 microlitros
16877593 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16887593
Marca: Proteintech 109022AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a pregcy-specific glycoprotein (PSG), one of several encoded by a cluster of similar genes on chromosome 19. This gene is a member of the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family and may play a role in regulation of the innate immune system. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno PSG4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PSG4
N.º de referencia del gen Q00888
Alias de gen CGM4, CGM4, PSG9, PS beta G 4, PS beta G 9, PSBG 4, PSBG 9, PSG4, PSG9
Símbolos de los genes PSG4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PSG4 Fusion Protein Ag1167
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5672
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG