Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para Pseudomonas C-N (agar cetrimida)
Descripción
Selectively isolate and differentiate Pseudomonas aeruginosa using Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selective Agar (Cetrimide Agar) prepared plates. Pseudomonas aeruginosa produces a characteristic bright green color on the medium. The medium has been tested in accordance with the methods described in ISO 7704:2023.
El agar selectivo para Pseudomonas C-N (agar cetrimida) se utiliza para el aislamiento selectivo de Pseudomonas aeruginosa a partir de una serie de muestras.
La fórmula fue descrita por Goto y Enomo1 después de la demostración de la cetrimida como agente selectivo por Lowbury y Collins2.
La cetrimida es un compuesto de amonio cuaternario con actividad bactericida frente a una gran variedad de microorganismos grampositivos y algunos microorganismos gramnegativos.
Goto y Enomoto demostraron que la adición de ácido nalidíxico a 15 μg/mL, y al mismo tiempo la reducción del contenido de cetrimida a 200 mg, mejoraba el rendimiento. El medio ofreció una mejor recuperación de Pseudomonas aeruginosa, con una mejor formación de pigmentos y una fuerte supresión de especies de Klebsiella, Proteus y Providencia, estos últimos organismos son los contaminantes problemáticos del medio convencional de cetrimida.
Pseudomonas aeruginosa Produce una serie de quelantes de hierro hidrosolubles, incluida la pioverdina fluorescente de color amarillo verdoso o amarillo amarronado. Cuando la pioverdina se combina con la piocianina hidrosuluble azul, también producida por el organismo, se obtiene el color verde intenso característico de Pseudomonas aeruginosais. La adición de cloruro de magnesio y sulfato de potasio al medio mejora la producción de estos quelantes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Color blanco ostra, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar selectivo de Pseudomonas C-N (agar cetrimida) |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Volumen de llenado | 19 mL |
| Peso de llenado | 19 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/pack |
For professional use only (in vitro diagnostic use).