missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pseudomonas Aeruginosa Antibody (1200/472), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08420DL594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pseudomonas Aeruginosa Monoclonal antibody specifically detects Pseudomonas Aeruginosa in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Pseudomonas Aeruginosa | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Pseudomonas aeruginosa 9 | |
| Pseudomonas aeruginosa serotype 6C | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| 1200/472 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido