missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pseudomonas Aeruginosa Antibody (1200/472), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145477 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145477

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308420CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pseudomonas Aeruginosa Monoclonal antibody specifically detects Pseudomonas Aeruginosa in Bacteria samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pseudomonas Aeruginosa
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1200/472
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Pseudomonas aeruginosa 9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Pseudomonas aeruginosa serotype 6C
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.