missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSD93 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 540.75€
Especificaciones
| Antígeno | PSD93 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18422651
|
Novus Biologicals
NBP1-88088 |
0.1 mL |
572.00€ 540.75€ / 0.10 ml Ahorro 31.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18425331
|
Novus Biologicals
NBP1-88088-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PSD93 Polyclonal antibody specifically detects PSD93 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| PSD93 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 1740 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Chapsyn-110, discs, large homolog 2 (Drosophila), discs, large homolog 2, chapsyn-110, discs, large homolog 2, chapsyn-110 (Drosophila), disks large homolog 2, DKFZp781D1854, DKFZp781E0954, FLJ37266, MGC131811, Postsynaptic density protein PSD-93, PSD-93, PSD93,110kDa | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KVGKPTTIYMTDPYGPPDITHSYSPPMENHLLSGNNGTLEYKTSLPPISPGRYSPIPKHMLVDDDYTRPPEPVYSTVNKLCDKP | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto