missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSAT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16656514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16656514 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16656514

Marca: Invitrogen™ PA5100027

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total PSAT1.

The protein encoded by this gene is likely a phosphoserine aminotransferase, based on similarity to proteins in mouse, rabbit, and Drosophila. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSAT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica PSAT1
N.º de referencia del gen Q9Y617
Alias de gen D8Ertd814e; endometrial progesterone-induced protein; EPIP; NLS2; Phosphohydroxythreonine aminotransferase; phosphoserine aminotransferase; phosphoserine aminotransferase 1; PSA; Psa1; Psat; Psat1; PSATD
Símbolos de los genes PSAT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PSAT1(Accession Q9Y617), corresponding to amino acid residues A109-G159.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 293820, 29968
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.