missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17741034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17741034 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17741034 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5119631

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: Human prostate tissue. Subcellular Location: Secreted.

PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) produced by the prostate epithelium, and is abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign prostate hyperplasia. PSA is used to confirm prostatic acinar cell origin in primary and metastatic carcinoma and to rule out non-prostatic carcinoma mimics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica KLK3
N.º de referencia del gen P07288
Alias de gen Antigen; antigen, prostate specific; APS; Fletcher factor; gamma-seminoprotein; hK3; Kal3; Kal-3; Kallikrein 3; kallikrein 3, plasma; kallikrein B, plasma 1; kallikrein related peptidase 3; kallikrein-3; Kallikrein-3 (KLK3); kallikrein-related peptidase 3; Kalp1; KALP15; Kininogenin; KLK2A1; Klk3; KLK-3; Klkb1; P-30 antigen; Pk; Plasma kallikrein; Plasma kallikrein heavy chain; Plasma kallikrein light chain; Plasma prekallikrein; prostate specific antigen; prostate-specific (APS); prostate-specific antigen; PSA; Semenogelase; seminin
Símbolos de los genes KLK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within C-terminal human Prostate-Specific Antigen.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 354
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.