missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PSA (libre)/KLK3 humano
Descripción
El PSA es una proteasa de serina similar a la quimotripsina (familia de la calicreína) producido por el epitelio prostático y es abundante en el líquido seminal. La PSA se puede detectar en sueros de pacientes con carcinoma prostático. Forma complejos predominantemente con un inhibidor de la proteasa de la serina derivado del hígado, la alfa-1-antiquimotripsina (ACT). Hay una proporción más alta de PSA sérico que forma complejos con la ACT en el cáncer de próstata que en la hiperplasia benigna de próstata. La PSA se utiliza para confirmar el origen de las células acinares prostáticas en el carcinoma primario y metastásico, y para descartar los carcinomas no prostáticos mimetizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07288 |
| Intervalo del ensayo | De 49,15 a 12 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 45 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 354 |
| Símbolo de gen | KLK3 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?