Learn More
Invitrogen™ Human PSA (Free)/KLK3 ELISA Kit
Código de producto. 15455053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455053 96 pruebas 1 set
17115499 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455053 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHKLK3F
ELISA
The Human Free Prostate Specific Antigen/Kallikrein 3 (Hu freePSA/KLK3) ELISA quantitates Hu free PSA/KLK3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu free PSA/KLK3. Principle of the method The Human free PSA/KLK3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El PSA es una proteasa de serina similar a la quimotripsina (familia de la calicreína) producido por el epitelio prostático y es abundante en el líquido seminal. La PSA se puede detectar en sueros de pacientes con carcinoma prostático. Forma complejos predominantemente con un inhibidor de la proteasa de la serina derivado del hígado, la alfa-1-antiquimotripsina (ACT). Hay una proporción más alta de PSA sérico que forma complejos con la ACT en el cáncer de próstata que en la hiperplasia benigna de próstata. La PSA se utiliza para confirmar el origen de las células acinares prostáticas en el carcinoma primario y metastásico, y para descartar los carcinomas no prostáticos mimetizados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P07288
Intervalo del ensayo 49,15-12.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg
Intervalo de calibración De 45 pg/ml a 12.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 354
Símbolo de gen KLK3
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo APS, KLK2A1, PSA, hK3
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min