Learn More
Grant Instruments™ PS-M3D velocidad/ángulo variable, rotador 3D multifunción
Código de producto. 12985501
Click to view available options
Órbita:
22 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12985501
Marca: Grant Instruments™ PSM3D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El PS-M3D funciona de forma continua o se puede ajustar para un funcionamiento temporizado. PS-M3D velocidad/ángulo variable Grant Bio™, rotador multifunción 3D con fases individuales pueden conectarse entre sí para una flexibilidad operativa absoluta.
  • Vibración: movimiento de onda corta, lo mejor para mezclar partículas pequeñas
  • Velocidad de rotación 3D: De 1 a 100 r. p. m.
  • Rotación recíproca 3D: Ángulo de giro de 1 a 360°
  • Vibración: Ángulo de giro de 1 a 6°, programable en una ráfaga de 1 a 5 segundos
  • La secuencia de funciones totalmente programable carga hasta 1,0 kg
  • Muy fácil de manejar, con una configuración sencilla de programas multisegmento mediante botones pulsadores y la pantalla LCD de estado de 2 líneas
  • Compacto, con un perfil bajo y un tamaño reducido, y un funcionamiento extremadamente silencioso: se ajusta de forma limpia y discreta en el espacio de trabajo
  • Alfombrilla suave antideslizante suministrada de serie - evita que los recipientes se resbalen
  • Funcionamiento continuo o programado
  • El rango de temperatura ambiente de funcionamiento de 4 a 40 °C permite su uso en sala fría o incubador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 22 mm
Ángulo de balanceo
Capacidad portante (métrico) 1 kg
Ángulo de inclinación 7 °C
  • 0 a 360°, incrementos de 30° (modo recíproco)
  • 0 a 5°, incrementos de  1° (
Intervalo de velocidad De 1 a 100 rpm
Tensión 120/230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Vataje 4,6 W
Amperaje 0,38 A
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 235 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 215 x 215 mm
Altura (métrico) 140 mm
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 235 mm
Modelo PS-M3D
Pantalla LCD de 2 × 16 caracteres
Intervalo del temporizador
  • De 0 a 250 s
  • De 0 a 5 (modo de vibración)