Learn More
Semadeni™ Cajas PS
Código de producto. 11802310
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
94 x 68 x 29 mm
105 x 87 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11802310 94 x 68 x 29 mm cada uno
11812320 105 x 87 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11802310 Proveedor Semadeni™ N.º de proveedor 1729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Embalaje, almacenamiento
Incluye Tapa de cierre hermética
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 94 x 68 x 29 mm
Longitud (métrico) 94 mm
Anchura (métrico) 68 mm
Altura (métrico) 29 mm